Potasio metiltrifluoroborato 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium trifluoro(methyl)borate, Methyltrifluoroboric acid potassium salt
PC50060-10G PC50060-5G
APOSPC50060-10GEA 104 EUR
APOSPC50060-10G APOSPC50060-5G
Potasio metiltrifluoroborato 97%
Potasio metiltrifluoroborato
Formula: CH₃BF₃K
Pto. de fusión: 168…183 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08276757
Núm. CAS: 13862-28-7