Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium trifluoro(methoxymethyl)borate
PC50073-1G PC50073-5G
APOSPC50073-1GEA 26.1 EUR
APOSPC50073-1G APOSPC50073-5G
Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate
Potassium (methoxymethyl)trifluoroborate
Formula: C₂H₅BF₃KO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10566517
Núm. CAS: 910251-11-5