3-Bromo-2,6-difluoropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC500796-1G PC500796-5G
APOSPC500796-1GEA 81.5 EUR
APOSPC500796-1G APOSPC500796-5G
3-Bromo-2,6-difluoropyridine
3-Bromo-2,6-difluoropyridine
Formula: C₅H₂BrF₂N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11044274
Núm. CAS: 80392-79-6