2,3,4-Trifluorobencilamina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC5008-10G PC5008-5G PC5008-1G
APOSPC5008-10GEA 261 EUR
APOSPC5008-10G APOSPC5008-5G APOSPC5008-1G
2,3,4-Trifluorobencilamina 98%
2,3,4-Trifluorobencilamina
Formula: C₇H₆F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236313
Núm. CAS: 235088-67-2
UN: 2735
ADR: 8,III