2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
Proveedor: Apollo Scientific
PC50086-25G PC50086-5G
APOSPC50086-25GEA 244 EUR
APOSPC50086-25G APOSPC50086-5G
2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
2-Chloro-5-fluoro-3-nitropyridine
Formula: C₅H₂ClFN₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659490
Núm. CAS: 136888-21-6