Methyl amino(4-fluorophenyl)acetate hydrochloride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-DL-phenylglycine methyl ester hydrochloride, Methyl 2-amino-2-(4-fluorophenyl)acetate hydrochloride
PC50089-1G PC50089-5G PC50089-10G PC50089-25G
APOSPC50089-1GEA 36.4 EUR
APOSPC50089-1G APOSPC50089-5G APOSPC50089-10G APOSPC50089-25G
Methyl amino(4-fluorophenyl)acetate hydrochloride 98%
Methyl amino(4-fluorophenyl)acetate hydrochloride
Formula: C₉H₁₁ClFNO₂
MW: 219.64 g/mol
Pto. de fusión: 177…179 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09152734
Núm. CAS: 42718-18-3