2-Fluoro-5-nitrofenol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5009-25G PC5009-5G PC5009-1G
APOSPC5009-25GEA 168 EUR
APOSPC5009-25G APOSPC5009-5G APOSPC5009-1G
2-Fluoro-5-nitrofenol 98%
2-Fluoro-5-nitrofenol
Formula: C₆H₄FNO₃
MW: 157,1000 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09054718
Núm. CAS: 22510-08-3