1-Bromo-3-(2,2-difluoroethoxy)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(2,2-Difluoroethoxy)bromobenzene
PC500915-1G PC500915-250MG PC500915-100MG
APOSPC500915-1GEA 290 EUR
APOSPC500915-1G APOSPC500915-250MG APOSPC500915-100MG
1-Bromo-3-(2,2-difluoroethoxy)benzene
1-Bromo-3-(2,2-difluoroethoxy)benzene
Formula: C₈H₇BrF₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11036117
Núm. CAS: 958454-25-6