Tetrafluoroborato de litio, anhidro 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Litio tetrafluoroborato
PC5010-100G PC5010-25G
APOSPC5010-100GEA 93.1 EUR
APOSPC5010-100G APOSPC5010-25G
Tetrafluoroborato de litio, anhidro 98%
Tetrafluoroborato de litio
Formula: BF₄Li
Pto. de fusión: 309…311 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011087
Núm. CAS: 14283-07-9
EINECS: 238-178-9
UN: 3260
ADR: 8,II