3-(Pentafluorothio)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC50105-1G PC50105-5G
APOSPC50105-1GEA 516 EUR
APOSPC50105-1G APOSPC50105-5G
3-(Pentafluorothio)benzyl bromide 97%
3-(Pentafluorothio)benzyl bromide
Formula: C₇H₆BrF₅S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16652411
Núm. CAS: 1056893-24-3
UN: 3265
ADR: 8,III