2-Amino-4-bromo-5-(trifluoromethyl)phenylamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
PC501059-1G PC501059-250MG PC501059-5G
APOSPC501059-1GEA 377 EUR
APOSPC501059-1G APOSPC501059-250MG APOSPC501059-5G
2-Amino-4-bromo-5-(trifluoromethyl)phenylamine 95%
2-Amino-4-bromo-5-(trifluoromethyl)phenylamine
Formula: C₇H₆BrF₃N₂
MW: 255,04 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09263998
Núm. CAS: 157590-60-8