5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol
Proveedor: Apollo Scientific
PC501173-5G
APOSPC501173-5GEA 112 EUR
APOSPC501173-5G
5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol
5-Chloro-4-fluoro-2-nitrophenol
Formula: C6H3ClFNO3
MW: 191,5400 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18072578
Núm. CAS: 65001-79-8