2-Fluoro-3-nitrobenzylalcohol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501174-1G PC501174-250MG PC501174-5G
APOSPC501174-1GEA 42.2 EUR
APOSPC501174-1G APOSPC501174-250MG APOSPC501174-5G
2-Fluoro-3-nitrobenzylalcohol
2-Fluoro-3-nitrobenzylalcohol
Formula: C₇H₆FNO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09835208
Núm. CAS: 946126-95-0