2-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501176-250MG
APOSPC501176-250MGEA 36.4 EUR
APOSPC501176-250MG
2-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
2-Fluoro-3-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FNO₃
MW: 169,1100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08669885
Núm. CAS: 96516-29-9