Trifluorometanosulfonato de litio 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5012-100G PC5012-25G
APOSPC5012-100GEA 63.8 EUR
APOSPC5012-100G APOSPC5012-25G
Trifluorometanosulfonato de litio 97%
Trifluorometanosulfonato de litio
Formula: CF₃LiO₃S
MW: 156.01 g/mol
Pto. de fusión: 423 °C
Densidad: 1.9 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013227
Núm. CAS: 33454-82-9
EINECS: 251-528-5