3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5013-1G PC5013-5G
APOSPC5013-1GEA 123 EUR
APOSPC5013-1G APOSPC5013-5G
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid 98%
3-(Ethoxycarbonyl)-4-fluorophenylboronic acid
Formula: C₉H₁₀BFO₄
Pto. de fusión: 149…152 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08061836
Núm. CAS: 874219-36-0