3-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzotrifluoride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501312-10G PC501312-1G PC501312-5G
APOSPC501312-10GEA 493 EUR
APOSPC501312-10G APOSPC501312-1G APOSPC501312-5G
3-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzotrifluoride 98%
3-Bromo-5-fluoro-2-iodobenzotrifluoride
Formula: C₇H₂BrF₄I
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09800680
Núm. CAS: 1027511-93-8