4-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
Proveedor: Apollo Scientific
PC501319-1G PC501319-5G
APOSPC501319-1GEA 0 EUR
APOSPC501319-1G APOSPC501319-5G
4-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
4-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₆BrFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08236860
Núm. CAS: 222978-01-0