4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Bromo-3-fluoro--acetophenone
PC501320-5G PC501320-10G
APOSPC501320-5GEA 34.8 EUR
APOSPC501320-5G APOSPC501320-10G
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
4'-Bromo-3'-fluoroacetophenone
Formula: C₈H₆BrFO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00466241
Núm. CAS: 304445-49-6
UN: 3261
ADR: 8,II