2-Bromo-4-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromo-4-fluorophenyl methyl sulphone
PC501360-1G PC501360-250MG
APOSPC501360-1GEA 357 EUR
APOSPC501360-1G APOSPC501360-250MG
2-Bromo-4-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
2-Bromo-4-fluoro-1-(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₇H₆BrFO₂S
MW: 253,0887 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13195736
Núm. CAS: 1039744-23-4