1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC501361-10G PC501361-1G PC501361-5G PC501361-25G
APOSPC501361-10GEA 575 EUR
APOSPC501361-10G APOSPC501361-1G APOSPC501361-5G APOSPC501361-25G
1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
1-Bromo-2-fluoro-4-(methylsulphonyl)benzene
Formula: C₇H₆BrFO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11053812
Núm. CAS: 1032825-02-7