2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501372-1G PC501372-5G
APOSPC501372-1GEA 77 EUR
APOSPC501372-1G APOSPC501372-5G
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
2-Fluoro-4-(methylsulphonyl)benzoic acid
Formula: C₈H₇FO₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11615492
Núm. CAS: 142994-04-5