3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2,2,2-Trifluoro-1-(m-tolyl)ethanone
PC501401-10G PC501401-5G
APOSPC501401-10GEA 219 EUR
APOSPC501401-10G APOSPC501401-5G
3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone 95%
3'-Methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone
Formula: C₉H₇F₃O
MW: 188,1465 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00461893
Núm. CAS: 1736-06-7