3-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501430-5G
APOSPC501430-5GEA 172 EUR
APOSPC501430-5G
3-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde 97%
3-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FNO₃
MW: 169,1100 g/mol
Pto. de fusión: 47…49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11111000
Núm. CAS: 108159-96-2