1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-Fluoro-5-methyl-2-nitroanisole
PC501455-1G PC501455-5G
APOSPC501455-1GEA 139 EUR
APOSPC501455-1G APOSPC501455-5G
1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
1-Fluoro-4-methoxy-2-methyl-5-nitrobenzene
Formula: C₈H₈FNO₃
MW: 185,16 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18157656
Núm. CAS: 182880-71-3