4-Bromo-2-cloro-5-fluoro-1-iodobenceno 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
4-Bromo-2-chloro-5-fluoroiodobenzene, 1-Bromo-5-chloro-2-fluoro-4-iodobenzene
PC501466-1G
PC501466-5G
PC501466-25G
APOSPC501466-1GEA
87
EUR
APOSPC501466-1G
APOSPC501466-5G
APOSPC501466-25G
4-Bromo-2-cloro-5-fluoro-1-iodobenceno 95%
4-Bromo-2-cloro-5-fluoro-1-iodobenceno
Formula:
C₆H₂BrClFI Pto. de fusión: 34…38 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09878157 Núm. CAS: 1000572-73-5 |