5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
Proveedor: Apollo Scientific
PC501543-1G PC501543-5G
APOSPC501543-1GEA 114 EUR
APOSPC501543-1G APOSPC501543-5G
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzaldehyde
Formula: C₈H₆BrFO
MW: 217,0351 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04112582
Núm. CAS: 497224-12-1