4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)benzeneboronic acid
PC5016-250MG PC5016-1G PC5016-5G
APOSPC5016-250MGEA 43.5 EUR
APOSPC5016-250MG APOSPC5016-1G APOSPC5016-5G
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid 96%
4-Fluoro-3-(methylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₈H₉BFNO₃
MW: 196,97 g/mol
Pto. de fusión: 226…228 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08235038
Núm. CAS: 874219-19-9