Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501609-1G PC501609-5G PC501609-10G
APOSPC501609-1GEA 42.2 EUR
APOSPC501609-1G APOSPC501609-5G APOSPC501609-10G
Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate 95%
Methyl-2-fluoro-5-formylbenzoate
Formula: C₉H₇FO₃
Pto. de fusión: 62…64 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18904319
Núm. CAS: 165803-94-1