4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Proveedor: Apollo Scientific
PC501637-1G PC501637-5G
APOSPC501637-1GEA 0 EUR
APOSPC501637-1G APOSPC501637-5G
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
4-Fluoro-3-nitrobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₅FN₂O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08703185
Núm. CAS: 406233-31-6