4-Fluoro-3-formylbenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501645-5G PC501645-25G
APOSPC501645-5GEA 352 EUR
APOSPC501645-5G APOSPC501645-25G
4-Fluoro-3-formylbenzoic acid 97%
4-Fluoro-3-formylbenzoic acid
Formula: C₈H₅FO₃
Pto. de fusión: 152…153 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06411555
Núm. CAS: 845885-90-7