Methyl-2-fluoro-4-formylbenzoate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-fluoro-4-formylbenzoate
PC501652-1G PC501652-5G
APOSPC501652-1GEA 33.5 EUR
APOSPC501652-1G APOSPC501652-5G
Methyl-2-fluoro-4-formylbenzoate 96%
Methyl-2-fluoro-4-formylbenzoate
Formula: C₉H₇FO₃
MW: 182,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD20231454
Núm. CAS: 85070-58-2