2-Fluoro-3-nitroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-3-nitrobenzenamine
PC501674-1G PC501674-5G
APOSPC501674-1GEA 114 EUR
APOSPC501674-1G APOSPC501674-5G
2-Fluoro-3-nitroaniline
2-Fluoro-3-nitroanilina
Formula: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12 g/mol
Pto. de fusión: 114…116 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11046757
Núm. CAS: 21397-11-5