Cloruro de pentafluorobenzoilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC50171-100G PC50171-25G PC50171-250G
APOSPC50171-100GEA 105 EUR
APOSPC50171-100G APOSPC50171-25G APOSPC50171-250G
Cloruro de pentafluorobenzoilo 97%
Cloruro de pentafluorobenzoilo
Useful reagent for the derivatisation of primary amines, etc for GC analysis.
Formula: C₇ClF₅O
Pto. Ebullición: 158…159 °C
Densidad: 1,601 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000657
Núm. CAS: 2251-50-5
UN: 3265
ADR: 8,III