3-Bromo-5-fluorobenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
PC501800-25G PC501800-5G PC501800-100G
APOSPC501800-25GEA 0 EUR
APOSPC501800-25G APOSPC501800-5G APOSPC501800-100G
3-Bromo-5-fluorobenzoato de metilo
3-Bromo-5-fluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆BrFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780735
Núm. CAS: 334792-52-8