Methyl-5-bromo-2,3-difluorobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC501961-1G PC501961-250MG PC501961-5G
APOSPC501961-1GEA 105 EUR
APOSPC501961-1G APOSPC501961-250MG APOSPC501961-5G
Methyl-5-bromo-2,3-difluorobenzoate
Methyl-5-bromo-2,3-difluorobenzoate
Formula: C₈H₅BrF₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12026006
Núm. CAS: 1150163-69-1