5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-Bromo-2,4-difluoro-5-methylbenzene
PC501997-1G
PC501997-25G
PC501997-5G
APOSPC501997-1GEA
21.9
EUR
APOSPC501997-1G
APOSPC501997-25G
APOSPC501997-5G
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
5-Bromo-2,4-difluorotoluene
Formula:
C₇H₅BrF₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD15144620 Núm. CAS: 159277-47-1 |