Fluoruro de magnesio, en polvo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC5020-100G PC5020-25G
APOSPC5020-100GEA 0 EUR
APOSPC5020-100G APOSPC5020-25G
Fluoruro de magnesio, en polvo
Fluoruro de magnesio
Formula: MgF₂
Pto. Ebullición: 2239 °C
Pto. de fusión: 1261 °C
Densidad: 3,148 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011108
Núm. CAS: 7783-40-6
EINECS: 231-995-1