5-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50205-1G PC50205-250MG PC50205-5G
APOSPC50205-1GEA 112 EUR
APOSPC50205-1G APOSPC50205-250MG APOSPC50205-5G
5-Fluoro-2-iodobenzaldehyde 97%
5-Fluoro-2-iodobenzaldehyde
Formula: C₇H₄FIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782057
Núm. CAS: 877264-44-3