2-Fluoro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
PC50207-1G PC50207-25G PC50207-5G
APOSPC50207-1GEA 87.3 EUR
APOSPC50207-1G APOSPC50207-25G APOSPC50207-5G
2-Fluoro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
2-Fluoro-4-nitro-1-(trifluoromethyl)benzene
Formula: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,10 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07782060
Núm. CAS: 69411-67-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III