2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC50209-1G PC50209-5G PC50209-25G
APOSPC50209-1GEA 0 EUR
APOSPC50209-1G APOSPC50209-5G APOSPC50209-25G
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₃F₃N₂O₂
Pto. de fusión: 170…175 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09054851
Núm. CAS: 306960-77-0