2,4-Dichloro-6-fluoroquinazoline 97+%
Proveedor: Apollo Scientific
PC502106-1G PC502106-5G
APOSPC502106-1GEA 104 EUR
APOSPC502106-1G APOSPC502106-5G
2,4-Dichloro-6-fluoroquinazoline 97+%
2,4-Dichloro-6-fluoroquinazoline
Formula: C₈H₃Cl₂FN₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09954884
Núm. CAS: 134517-57-0