5-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC502322-10G PC502322-1G PC502322-250MG
APOSPC502322-10GEA 790 EUR
APOSPC502322-10G APOSPC502322-1G APOSPC502322-250MG
5-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine 97%
5-(Difluoromethyl)-2-fluoropyridine
Formula: C₆H₄F₃N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22199299
Núm. CAS: 1374659-41-2