6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC502384-10G PC502384-5G
APOSPC502384-10GEA 582 EUR
APOSPC502384-10G APOSPC502384-5G
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride 97%
6-(Trifluoromethyl)pyridine-3-sulphonyl chloride
Formula: C₆H₃ClF₃NO₂S
Pto. de fusión: 40…45 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10699112
Núm. CAS: 959996-58-8
UN: 3261
ADR: 8,III