1,2,5-Trifluoro-3-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
PC502429-1G PC502429-250MG PC502429-5G
APOSPC502429-1GEA 246 EUR
APOSPC502429-1G APOSPC502429-250MG APOSPC502429-5G
1,2,5-Trifluoro-3-nitrobenzene
1,2,5-Trifluoro-3-nitrobenceno
Formula: C₆H₂F₃NO₂
MW: 177.08 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00456804
Núm. CAS: 66684-57-9
UN: 2810
ADR: 6.1 III