2-Bromo-6-fluorobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC502436-1G PC502436-5G PC502436-10G
APOSPC502436-1GEA 21.9 EUR
APOSPC502436-1G APOSPC502436-5G APOSPC502436-10G
2-Bromo-6-fluorobenzoato de metilo 98%
2-Bromo-6-fluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆BrFO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10000922
Núm. CAS: 820236-81-5