4-Bromo-5-chloro-2-fluoroaniline
Proveedor: Apollo Scientific
PC502456-10G PC502456-1G PC502456-5G
APOSPC502456-10GEA 655 EUR
APOSPC502456-10G APOSPC502456-1G APOSPC502456-5G
4-Bromo-5-chloro-2-fluoroaniline
4-Bromo-5-chloro-2-fluoroaniline
Formula: C₆H₄BrClFN
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09878173
Núm. CAS: 116369-24-5