Methyl-2-fluoro-4-iodobenzoate
Proveedor: Apollo Scientific
PC502581-1G PC502581-5G
APOSPC502581-1GEA 115 EUR
APOSPC502581-1G APOSPC502581-5G
Methyl-2-fluoro-4-iodobenzoate
Methyl-2-fluoro-4-iodobenzoate
Formula: C₈H₆FIO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11846098
Núm. CAS: 204257-72-7