3-Fluoro-2-metoxibenzoato de metilo
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 3-fluoro-2-methoxybenzoate, 3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid methyl ester
PC502591-1G PC502591-5G
APOSPC502591-1GEA 109 EUR
APOSPC502591-1G APOSPC502591-5G
3-Fluoro-2-metoxibenzoato de metilo
3-Fluoro-2-metoxibenzoato de metilo
Formula: C₉H₉FO₃
MW: 184,17 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09753133
Núm. CAS: 106428-04-0