Methyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate, Methyl 2-fluoro-5-nitrobenzoate
PC502595-25G
APOSPC502595-25GEA 63.8 EUR
APOSPC502595-25G
Methyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate 98%
Methyl-2-fluoro-5-nitrobenzenecarboxylate
Formula: C₈H₆FNO₄
MW: 199,14 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203689
Núm. CAS: 2965-22-2